Learn More
4-(Methylthio)phenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10796442 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10796442 1 g Flacon en verre 1g
10327191 5 g Flacon en verre 5g
10793255 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10796442 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 344680010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 98546-51-1
Formule moléculaire C7H9BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.017
Numéro MDL MFCD00093410
Clé InChI IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
CID PubChem 2733959
Nom IUPAC Acide boronique(4-méthylsulfanylphényl)
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)phenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SC6H4B(OH)2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 168.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Methylthio)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.