Learn More
4-(méthylthio)pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(methylthio)pyridine |
| CAS | 22581-72-2 |
| Formule moléculaire | C6H7NS |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 4-(Methylsulfanyl)pyridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7NS/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CSc1ccncc1 |
| Nom IUPAC | 4-méthylsulfanylpyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 125.19 |
| Poids de la formule | 125.0299 |