Learn More
Alfa Aesar™ 4-(méthylthio)thiophénol, 96 %
Code produit 11347506
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347506 1 g 1g
11352147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347506 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L09580.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1122-97-0
Formule moléculaire C7H8S2
Poids moléculaire (g/mol) 156.261
Numéro MDL MFCD00082770
Clé InChI KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio thiophenol, 4-methylthio benzenethiol, 4-methylthiothiophenol, 4-methylsulfanyl benzenethiol, 4-methylsulfanyl thiophenol, p-methylthiothiophenol, 4-mercaptothioanisole, pubchem6825, 4-methylthio-thiophenol
CID PubChem 136896
Nom IUPAC 4-méthylsulfanylbenzènethiol
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)thiophenol
Point de fusion 12°C to 16°C
Point d’ébullition 116°C to 117°C (3 mmHg)
Indice de réfraction 1.653
Quantité 1 g
Beilstein 1931500
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 96%