Learn More
Alfa Aesar™ 4-(méthylthio)thiophénol, 96 %
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-(Methylthio)thiophenol |
| Point de fusion | 12°C to 16°C |
| Point d’ébullition | 116°C to 117°C (3 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.653 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1931500 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 156.27 |
| Pourcentage de pureté | 96% |