Learn More
4-(Methylthiol)-1-(isothiocyanato)butane, TRC
Code produit 30011523
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011523 50 mg 50mg
30009106 25 mg 25mg
30004048 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011523 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33076350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4430-36-8
Formule moléculaire C6 H11 N S2
Poids moléculaire (g/mol) 161.29
Synonyme Erucin (4-(Methylthiol)-1-(Isothiocyanato)butane)
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-methylsulfanylbutane
SMILES CSCCCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Erucin
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H11NS2/c1-9-5-3-2-4-7-6-8/h2-5H2,1H3
Poids de la formule 161.0333