Learn More
MedChemExpress 4-Methylumbelliferone
Code produit 16439026
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439026 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439026 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0187
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
MedChemExpress 4-Methylumbelliferone is a hyaluronic acid biosynthesis inhibitor with antitumoral and antimetastatic effects.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 176.17 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 90-33-5
Type de produit Natural Products
Pureté 99.48%
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (567.63 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Hymecromone∣ 4-MU