Learn More
4-méthylumbelliférone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424123 250 g 250g
11414123 50 g -
11404123 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424123 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10337.30
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 90-33-5 | C10H8O3 | 176.17 g/mol
4-Methylumbelliferone is used in the determination of nitric acid and as a standard for fluorometric determination of enzyme activity. It is also used in bile therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-méthylumbelliférone est utilisée dans la détermination de l’acide nitrique et en tant qu’étalon pour la détermination fluorométrique de l’activité enzymatique. Elle est également utilisée dans la thérapie biliaire.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau froide. Soluble dans l’acide acétique, l’alcali et l’hydroxyde d’ammonium. Légèrement soluble dans l’eau chaude, le chloroforme et l’éther diéthylique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-33-5
Formule moléculaire C10H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Numéro MDL MFCD00006866
Clé InChI HSHNITRMYYLLCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylumbelliferone, hymecromone, 7-hydroxy-4-methylcoumarin, imecromone, 7-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, cholestil, mendiaxon, 4-methyl-7-hydroxycoumarin, beta-methylumbelliferone, bilcolic
CID PubChem 5280567
ChEBI CHEBI:17224
Nom IUPAC 7-hydroxy-4-méthylchromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(O)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferone
Point de fusion 186°C to 191°C
Quantité 250 g
Beilstein 142217
Merck Index 14,4854
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol; Insoluble in cold water; Soluble in acetic acid,alkali and ammonium hydroxide; Slightly soluble in hot water,chloroform and diethyl ether.
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylumbelliferone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylumbelliferone