Learn More
4-Méthylumbelliféryl 2-Acétamido-2-désoxy-Bêta-D-galactopyranoside, TRC
Code produit 30483894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
500 mg
Conditionnement:
25mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483894 500 mg 500mg
30471631 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30483894 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM333530500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36476-29-6
Formule moléculaire C18H21NO8
Poids moléculaire (g/mol) 379.36
Synonyme 4-Methylumbelliferyl beta-D-Acetylgalactosaminide, 4-Methylumbelliferyl N-Acetyl-beta-D-galactosaminide, GalNAc1-b-4MU
Nom IUPAC N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-2-(4-méthyl-2-oxochrome-7-yl)oxyoxan-3-yl]acétamide
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
Poids de la formule 379.1267