Learn More
4-Methylumbelliferyl 2-Sulfamino-2-deoxy-Alpha-D-glucopyranoside Sodium Salt, TRC
Code produit 30007990
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007990 5 mg 5mg
30003621 10 mg 10mg
30007539 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007990 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3348515MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 460085-45-4
Formule moléculaire C16 H18 N O10 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 439.37
Synonyme 7-[[2-Deoxy-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one Sodium Salt;
Nom IUPAC sodium;N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]sulfamate
SMILES [Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3NS(=O)(=O)[O-])ccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl 2-Sulfamino-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside Sodium Salt
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H19NO10S.Na/c1-7-4-12(19)26-10-5-8(2-3-9(7)10)25-16-13(17-28(22,23)24)15(21)14(20)11(6-18)27-16;/h2-5,11,13-18,20-21H,6H2,1H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t11-,13-,14-,15-,16+;/m1./s1
Poids de la formule 439.0549
Pourcentage de pureté >95%