Learn More
4-Méthylumbelliféryl alpha-D-galactopyranoside, TRC
Code produit 30477407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477407 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477407 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM334475100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-MethylumbelliferyL-a-D-galactopyranoside
CAS 38597-12-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C16 H18 O8
Quantité 100 mg
Synonyme 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(α-D-galactopyranosyloxy)-4-methyl-, 7-(α-D-Galactopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferone α-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl α-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl α-D-galactoside, 4-Methylumbelliferyl α-galactoside
Formule InChI InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16+/m1/s1
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
Nom IUPAC 4-méthyl-7-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxychromén-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 338.309
Poids de la formule 338.1
Pourcentage de pureté >95