Learn More
4-Methylumbelliferyl Alpha-L-Iduronide (free acid), TRC
Code produit 30136510
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136510 25 mg 25mg
30006020 5 mg 5mg
30008893 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136510 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33764325MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66966-09-4
Formule moléculaire C16 H16 O9
Poids moléculaire (g/mol) 352.29
Synonyme α-L-Idopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl α-L-idopyranosiduronic acid, 4-Methylumbelliferyl α-L-idopyranosiduronic acid, 4-Methylumbelliferyl α-L-iduronide
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)ccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl alpha-L-Iduronide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14+,16+/m0/s1
Poids de la formule 352.0794
Pourcentage de pureté >95%