Learn More
4-Méthylumbelliféryl β-D-Galactopyranoside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside |
| CAS | 6160-78-7 |
| Formule moléculaire | C16 H18 O8 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(β-D-galactopyranosyloxy)-4-methyl-, Coumarin, 7-(β-D-galactopyranosyloxy)-4-methyl- (7CI,8CI), 7-(β-D-Galactopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferone β-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferone β-D-galactoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-galactoside, MUGal, β-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12 |
| Nom IUPAC | 4-méthyl-7-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxychromén-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 338.31 |
| Poids de la formule | 338.1002 |