Learn More
4-méthylumbelliferyl-bêta-D-galactopyranoside, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is a substrate used for fluorometric assay for β-galactosidase. It is used to detect E-coli n the fluorogenic medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il s’agit d’un substrat utilisé pour le dosage fluorométrique de β-galactosidase. Il est utilisé pour détecter la présence d’E-coli n dans le milieu fluorogénique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker à -20C. Tenir à l’écart des agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside |
| Point de fusion | ∼260°C (decomposition) |
| Quantité | 0.25 g |
| Beilstein | 94673 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Rotation optique | −64° (c=1 in Pyridine, 24h) |
| Poids de la formule | 338.32 |
| Pourcentage de pureté | 98% |