Learn More
4-Méthylumbelliféryl bêta-D-galactopyranoside, TRC
Code produit 30465870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465870 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30465870 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3330501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside
CAS 6160-78-7
Formule moléculaire C16 H18 O8
Quantité 1 g
Synonyme 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(β-D-galactopyranosyloxy)-4-methyl-, Coumarin, 7-(β-D-galactopyranosyloxy)-4-methyl- (7CI,8CI), 7-(β-D-Galactopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferone β-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferone β-D-galactoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-galactoside, MUGal, β-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Formule InChI InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16-/m1/s1
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
Nom IUPAC 4-méthyl-7-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxychromén-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 338.31
Poids de la formule 338.1002