Learn More
Bêta-D-glucopyranoside de 4-Méthylumbelliféryle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450617 250 mg 250mg
15418069 1 g 1g
15428069 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66630.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.59€
    53.65€ / 250mg
    Économisez 11.94€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18997-57-4 | C16H18O8 | 338.312 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18997-57-4
Formule moléculaire C16H18O8
Poids moléculaire (g/mol) 338.312
Numéro MDL MFCD00036773
Clé InChI YUDPTGPSBJVHCN-YMILTQATSA-N
Synonyme 4-methylumbelliferyl, a-d-glucoside, glc1-b-4mu, 7-, a-d-glucopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl glucopyranoside, 4-methyl-7-2s,4s,5s-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
CID PubChem 2733779
Nom IUPAC 4-méthyl-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl beta-D-glucopyranoside
Point de fusion 210°C to 212°C
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Beilstein 94673
Informations sur la solubilité Soluble in DMF or water
Poids de la formule 338.31
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre