Learn More
4-méthylumbelliferyl-bêta-D-glucuronide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484687 50 mg 50mg
11334699 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21190.MF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6160-80-1 | C16H16O9 | 352.295 g/mol
It is a fluorogenic substrate for measuring of β-glucoronidiase activity, for rapid sensitive identification of Escherichia coli. MUG is a substrate for glucuronidase. It is ideal for plant molecular study as a way to examine gene expression under various promoters. And while it works well for measuring activity in plant lysate and leaf disks, it can also work in whole plant assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un substrat fluorogénique utilisé pour mesurer l’activité de la ß-glucoronidiase afin d’identifier rapidement et délicatement l’Escherichia coli. Le MUG est un substrat utilisé pour la glucuronidase. Il convient parfaitement à l’étude moléculaire végétale afin d’examiner l’expression génétique sous divers promoteurs. Bien qu’il fonctionne bien pour mesurer l’activité dans le lysat végétal et les disques des feuilles, il peut également être utilisé dans des dosages de plantes entières.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez loin des bases de métaux alcalins et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker dans le congélateur à -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6160-80-1
Formule moléculaire C16H16O9
Poids moléculaire (g/mol) 352.295
Numéro MDL MFCD00036772
Clé InChI ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Synonyme 4-methylumbelliferyl-beta-d-glucuronide, 4-methylumbelliferyl glucuronide, 4-methylumbelliferone glucuronide, mug trihydrate, 4-methylumbelliferyl beta-glucuronide, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-chromen-7-yl oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,6s,5r-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yloxy-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxy oxane-2-carboxylic acid
CID PubChem 91553
ChEBI CHEBI:1904
Nom IUPAC Acide (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-méthyl-2-oxochromèn-7-yl)oxyoxane-2-carboxylique
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)C(=O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide
Quantité 50 mg
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hot water.
Rotation optique −106° (c=0.1 in Water)
Poids de la formule 352.3
Pourcentage de pureté 98%