Learn More
4-Méthylumbelliféryl Bêta-D-Glucuronide, TRC
Code produit 30138013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138013 10 g 10g
17999534 500 mg 500mg
17908664 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138013 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33455010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6160-80-1
Formule moléculaire C16 H16 O9
Poids moléculaire (g/mol) 352.29
Synonyme β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, Glucopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, β-D- (8CI), 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, 4-Methylumbelliferone glucuronide, 4-Methylumbelliferone β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl glucuronide, 4-Methylumbelliferyl β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronic acid, Hymecromon-7-O-4-β-D-glucuronide
Nom IUPAC Acide (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-méthyl-2-oxochromèn-7-yl)oxyoxane-2-carboxylique
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)ccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucuronide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Poids de la formule 352.0794
Pourcentage de pureté >95%