Learn More
4-Méthylumbelliféryl-Bêta-L-fucopyranoside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-MethylumbelliferyL-b-L-fucopyranoside |
| CAS | 72601-82-2 |
| Formule moléculaire | C16H18O7 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H18O7/c1-7-5-12(17)23-11-6-9(3-4-10(7)11)22-16-15(20)14(19)13(18)8(2)21-16/h3-6,8,13-16,18-20H,1-2H3/t8-,13+,14+,15-,16+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nom IUPAC | 4-méthyl-7-[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxychromén-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 322.31 |
| Poids de la formule | 322.1053 |