Learn More
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10736252 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10736252 1 g Flacon en verre 1g
10404755 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10736252 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 337210010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6160-78-7 | C16H18O8 | 338.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6160-78-7
Formule moléculaire C16H18O8
Poids moléculaire (g/mol) 338.31
Numéro MDL MFCD00036773,MFCD00063694
Clé InChI YUDPTGPSBJVHCN-DZQJYWQESA-N
Synonyme 4-methylumbelliferyl-beta-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl beta-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl b-d-galactoside, muga, 4-methylumbelliferyl beta-galactoside, 7-beta-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl b-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-chromen-2-one, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
CID PubChem 93577
Nom IUPAC 4-méthyl-7-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Point de fusion 248°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 18,V,1,444
Conditions de rotation spécifiques −64° (20°C c=1,pyridine,24h)
Rotation spécifique -64
Informations sur la solubilité Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in dmf,pyridine,moderately soluble in ethanol,dmso
Poids de la formule 338.31
Pourcentage de pureté Complies
Forme physique Poudre