Learn More
4-méthylumbelliféryl-β-D-glucopyranoside, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10235491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10235491 500 mg Flacon en verre 500mg
10678254 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10235491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 337025000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    116.65€ / 500mg
    Économisez 20.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 18997-57-4 | C16H18O8 | 338.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18997-57-4
Formule moléculaire C16H18O8
Poids moléculaire (g/mol) 338.31
Numéro MDL MFCD00063694
Clé InChI YUDPTGPSBJVHCN-YMILTQATSA-N
Synonyme 4-methylumbelliferyl, a-d-glucoside, glc1-b-4mu, 7-, a-d-glucopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl glucopyranoside, 4-methyl-7-2s,4s,5s-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
CID PubChem 2733779
Nom IUPAC 4-méthyl-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210.0°C to 212.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Beilstein 18, V,1, 443
Conditions de rotation spécifiques −99.00 (20.00°C c=0.3,water)
Rotation spécifique -99
Informations sur la solubilité Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol,acetone,pyridine
Poids de la formule 338.31
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre