Learn More
Dihydrate de 4-méthylumbelliféryl-β-D-glucuronide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482142 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482142 5 g 5g
15472142 1 g 1g
15492142 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15482142 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 337220050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6160-80-1 | C16H16O9·2H2O | 388.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6160-80-1
Formule moléculaire C16H16O9·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 388.33
Clé InChI ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Synonyme 4-methylumbelliferyl-beta-d-glucuronide, 4-methylumbelliferyl glucuronide, 4-methylumbelliferone glucuronide, mug trihydrate, 4-methylumbelliferyl beta-glucuronide, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-chromen-7-yl oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,6s,5r-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yloxy-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxy oxane-2-carboxylic acid
CID PubChem 91553
ChEBI CHEBI:1904
Nom IUPAC Acide (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-méthyl-2-oxochromèn-7-yl)oxyoxane-2-carboxylique
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)C(=O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide dihydrate
Point de fusion 102.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques −105.00 (30.00°C c=0.25, water)
Rotation spécifique -105
Informations sur la solubilité (c=1,H2O at 60°C) Clear colorless solution
Poids de la formule 388.33
Pourcentage de pureté 98%