Learn More
4-méthylumbelliferyl-N-acétyl-β-D-galactosaminide hydraté, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10707412 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10707412 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10707412 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 337122500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate
Note relative au nom 98%
CAS 36476-29-6
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 190.0°C to 192.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H21NO8·xH2O
Numéro MDL MFCD03791283
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques − 45.00 (20.00°C c=0.3,pyridine)
Rotation spécifique − 45.00
Informations sur la solubilité (1% in warm MeOH/water 1:1) Clear colorless to light yellow
Clé InChI QCTHLCFVVACBSA-SOVHRIKKSA-M
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)N=C(C)[O-]
Nom IUPAC N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-2-(4-méthyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]éthanimidate
Poids moléculaire (g/mol) 379.37
CID PubChem 22842632
Poids de la formule 379.37
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline