Learn More
MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl phosphate
Spécification
Spécification
| CAS | 3368-04-5 |
| Solubilité | H2O : 20.83 mg/mL (81.32 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | 4-MUP∣ MUP |
| Contenu et stockage | -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Quantité | 50 mg |
| Poids moléculaire | 256.15 g/mol |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Pureté ou qualité | 99.88% |
| Conditions d’expédition | Room temperature |