Learn More
Phosphate de 4-méthylumbelliféryl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437319 1 g 1g
15457319 250 mg 250mg
15447319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15437319 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66091.03
CAS: 3368-04-5 | C10H9O6P | 256.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3368-04-5
Numéro MDL MFCD00016969
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl phosphate
Point de fusion 214°C to 216°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C12H11N2NaO3
Quantité 1 g
Beilstein 1687229
Synonyme nalidixic acid sodium salt, baktogram, nalidixic acid sodium, sodium nalidixate, chemiurin, dixilina, nalidixate sodium anhydrous, nalidixate sodium, nalidixate sodium anhydrous usan, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sodium salt
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC Acide 1-éthyl-7-méthyl-4-oxo-1,8 -naphthyridine-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 254.22
CID PubChem 3864541
Poids de la formule 256.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre