Learn More
Phosphate de 4-méthylumbelliféryl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457319 250 mg 250mg
15437319 1 g 1g
15447319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15457319 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66091.MD
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3368-04-5 | C10H9O6P | 256.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3368-04-5
Numéro MDL MFCD00016969
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl phosphate
Point de fusion 214°C to 216°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C10H9O6P
Quantité 250 mg
Beilstein 1687229
Synonyme 4-methylumbelliferyl phosphate, 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl dihydrogen phosphate, 4-mup, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-phosphonooxy, phosphoric acid 4-methylumbelliferyl ester, 4-methylumbelliferylphosphate, free acid, 4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxyphosphonic acid, 5,5-dinitrobarbutyric acid, 4-methylumbelliferone phosphate, 4-methylumbelliferyl phosphate, free acid
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OP(=O)(O)O
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de (4-méthyl-2-oxochromen-7-yle)
Poids moléculaire (g/mol) 256.15
CID PubChem 65118
Poids de la formule 256.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre