Learn More
4-Sulfate de méthylumbelliféryl sel de potassium, TRC
Code produit 30006503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006503 1 g 1g
30006721 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30006503 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3331001G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15220-11-8
Formule moléculaire C10 H7 O6 S . K
Poids moléculaire (g/mol) 294.32
Nom IUPAC potassium ; (4-méthyl-2-oxochromène-7-yl) sulfate
SMILES [K+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl Sulfate, Potassium Salt
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H8O6S.K/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Poids de la formule 293.96