Learn More
Acide 4-méthylvalérique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468376 100 g 100g
11448376 5 g 5g
11458376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468376 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15405.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 646-07-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
4-Methylvaleric acid has been used in asymmetric synthesis of (4S)-4-isopropyl-3-[(2?S)-2?,4?-dimethyl-valeryl)]-2-oxazolidinone. It is a versatile building block used in the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds, including inhibitors and antagonists. It is involved in the synthesis of novel series of high affinity, functionally potent antagonists of the CCR1 receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-méthylvalérique a été utilisé dans la synthèse asymétrique de (4S)-4-isopropyl-3-[(2′S)-2′,4′-diméthyl-valéryl)]-2-oxazolidinone. Il s’agit d’un bloc de construction polyvalent utilisé dans la synthèse de divers composés pharmaceutiques et biologiquement actifs, y compris les inhibiteurs et les antagonistes. Il est impliqué dans la synthèse de nouvelles séries d’antagonistes de haute affinité, fonctionnellement puissants du récepteur CCR1.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des agents oxydants et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-07-1
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00002803
Clé InChI FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylvaleric acid, isocaproic acid, isohexanoic acid, pentanoic acid, 4-methyl, isobutylacetic acid, 4-methyl-pentanoic acid, valeric acid, 4-methyl, 4-methyl valeric acid, isocaproate, 4,4-dimethylbutanoic acid
CID PubChem 12587
ChEBI CHEBI:74903
Nom IUPAC Acide 4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylvaleric acid
Point de fusion -35°C
Densité 0.923
Point d’ébullition 199°C to 201°C
Point d’éclair 97°C (206°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.4146
Quantité 100 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1741912
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%