Learn More
Acide 4-méthylvalérique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10399140 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10399140 25 mL Flacon en verre 25mL
10389140 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10399140 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 255510250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 646-07-1 | C6H12O2 | 116.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-07-1
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.15
Numéro MDL MFCD00002803
Clé InChI FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylvaleric acid, isocaproic acid, isohexanoic acid, pentanoic acid, 4-methyl, isobutylacetic acid, 4-methyl-pentanoic acid, valeric acid, 4-methyl, 4-methyl valeric acid, isocaproate, 4,4-dimethylbutanoic acid
CID PubChem 12587
ChEBI CHEBI:74903
Nom IUPAC Acide 4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylvaleric acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -35.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9220g/mL
Point d’ébullition 200.0°C
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2COOH
Indice de réfraction 1.4136 to 1.4156
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.922
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 116.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide