Learn More
4-Methylvaleric Acid Ethyl Ester, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylvaleric Acid Ethyl Ester |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-4-10-8(9)6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 144.115 |