Learn More
Greiner Bio-One Tubes immunologiques en PS de 4 ml
Code produit 10595921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface:
Adsorption faible
Conditionnement:
3600 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface Conditionnement
10595921 Adsorption faible 3600 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10595921 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 112301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Use for determining hormone levels.
  • Dia. x Height: 12 x 55mm
  • Available with low, medium or high binding capacities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Determining hormone levels
Matériau Polystyrene
Type de produit Immuno Tube
Surface Adsorption faible
Longueur (métrique) 55 mm
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Volume (métrique) 4 mL