Learn More
(4-morpholine-4-yl-phényl)-méthanol, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10693203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10693203 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10161062 1 g Flacon en verre ambré 1g
10441274 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10693203 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC17409CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 280556-71-0
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD01057413
Clé InChI KUAHZNZWSIDSTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 4-morpholinobenzyl alcohol, 4-morpholin-4-yl phenyl methanol, 4-morpholinophenyl methanol, 4-morpholin-4-yl-phenyl-methanol, 4-morpholin-4-ylphenyl methanol, 4-morpholin-4-yl benzyl alcohol, 4-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol, 4-morpholinobenzylalcohol, 4-4-morpholinyl benzenemethanol
CID PubChem 2776456
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Morpholin-4-yl-phenyl)-methanol
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC [4-(morpholine-4-yl)phényle]méthanol
Poids de la formule 193.24
Pourcentage de pureté 95%