Learn More
(4-(Morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30986135
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30986135 5 g
30971859 1 g
30980143 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30986135 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD132175g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-(Morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid
CAS 389621-84-5
Formule moléculaire C11H14BNO4
Numéro MDL MFCD03411952
Quantité 5 g
SMILES O=C(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)N2CCOCC2
Poids moléculaire (g/mol) 235.04
Pourcentage de pureté 98%