Learn More
Chlorure de benzènesulfonyle 4-(morpholine-4-sulfonyle), qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit 10643793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10643793 1 g Flacon en verre ambré 1g
10570922 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10071624 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10643793 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00516DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 465514-13-0
Formule moléculaire C10H12ClNO5S2
Poids moléculaire (g/mol) 325.778
Clé InChI ZZSBUDUHESWZJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholin-4-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholinosulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonylchloride
CID PubChem 2779790
Nom IUPAC 4-morpholine-4-chlorure de benzène-yl)sulfonyl
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Morpholine-4-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 325.79
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique