Learn More
4-morpholinoacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647122 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647122 5 g Flacon en verre 5g
10215770 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10647122 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152900050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 39910-98-0 | Molecular Formula: C12H15NO2 | Molecular Weight: 205.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39910-98-0
Formule moléculaire C12H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.26
Numéro MDL MFCD00006168
Clé InChI AKQWEDMTPCAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholinophenyl ethanone, 4-morpholinoacetophenone, acetophenone, 4'-morpholino, ethanone, 1-4-4-morpholinyl phenyl, p-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholin-4-yl phenyl ethan-1-one, p-morpholino acetophenone, 4;-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholin-4-ylphenyl ethanone
CID PubChem 38362
Nom IUPAC 1-(4-morpholine-4-ylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Morpholinoacetophenone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 94°C to 98°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Morpholinoacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.