Learn More
4-Morpholinoaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10153494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10153494 25 g Flacon en verre ambré 25g
10143494 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10153494 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB01373EB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 2524-67-6
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.235
Numéro MDL MFCD00006169
Clé InChI PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
CID PubChem 75655
Nom IUPAC 4-morpholine-4-ylaniline
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Morpholinoaniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%