Learn More
4-morpholinobenzenecarbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10694935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10694935 5 g 5g
10684935 250 mg -
10451274 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10694935 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC17418DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 519056-60-1
Formule moléculaire C11H14N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 222.31
Numéro MDL MFCD04115379
Clé InChI KOPFTYFPHHZQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholinobenzenecarbothioamide, 4-morpholinobenzothioamide, 4-morpholin-4-yl benzenecarbothioamide, 4-morpholin-4'-y lthiobenzamide, amino 4-morpholin-4-ylphenyl methane-1-thione
CID PubChem 2795360
Nom IUPAC 4-morpholine-4-ylbenzènecarbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Morpholinobenzenecarbothioamide
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 222.31
Pourcentage de pureté 97%