Learn More
4-morpholinobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10767295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10767295 5 g Flacon en verre ambré 5g
10547474 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10767295 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur NRB01111DE
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 10282-31-2
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00100115
Clé InChI ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 394808
Nom IUPAC 4-morpholine-4-ylbenzonitrile
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Morpholinobenzonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 97%