Learn More
4-(morpholinométhyl)aniline, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10550423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10550423 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10517863 1 g Flacon en verre ambré 1g
10357304 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10550423 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29314CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 51013-67-3
Formule moléculaire C11H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 192.262
Clé InChI WNYFVEFUHMDIRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholinomethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 4-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-4-morpholinylmethyl, 4-4-morpholinylmethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, acmc-209krj, 4-morpholinomethyl-aniline
CID PubChem 776851
Nom IUPAC 4-(morpholine-4-ylméthyl)aniline
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Morpholinomethyl)aniline
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 95%