Learn More
4-(morpholinométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10613455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10613455 10 g Flacon en verre ambré 10g
10046242 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10444962 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10613455 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29304EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 82413-63-6
Formule moléculaire C12H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.257
Numéro MDL MFCD05865107
Clé InChI KMAHWHPUXGNVBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholinomethyl benzaldehyde, 4-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, 4-morpholinomethyl-benzaldehyde, 4-4-morpholinylmethyl benzaldehyde, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzaldehyde, 4-4-carboxaldehydebenzyl morpholine, benzaldehyde,4-4-morpholinylmethyl
CID PubChem 2795498
Nom IUPAC 4-(morpholine-4-ylméthyl)benzaldéhyde
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Morpholinomethyl)benzaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté 95%