Learn More
Acide 4-(Morpholinométhyl)benzoïque, Thermo Scientific™
Code produit 10245474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245474 10 g Flacon en verre ambré 10g
10127892 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10012172 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10245474 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29301EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 62642-62-0
Formule moléculaire C12H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 221.256
Clé InChI QYBXZYYECZFQRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholinomethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzoic acid, 4-4-morpholinemethyl benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl, timtec-bb sbb011465, cbmicro_000050, acmc-1b2v0, 4-morpholinomethylbenzoic acid
CID PubChem 703507
Nom IUPAC Acide 4-(morpholine-4-ylméthyl)benzoïque
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 221.25
Pourcentage de pureté 97%