Learn More
Acide 4-(morpholinométhyl)benzoïque, TRC
Code produit 30474780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474780 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474780 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM7251805G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Morpholinomethyl)benzoic Acid
CAS 62642-62-0
Formule moléculaire C10 H8 Cl N O2 S
Quantité 5 g
Synonyme 4-(4-Morpholinylmethyl)benzoic Acid, 4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-6-12-10-8(7)3-2-4-9(10)15(11,13)14/h2-6H,1H3
SMILES Cc1ccnc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC chlorure de 4-méthylquinoléine-8-sulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 241.694
Poids de la formule 240.996