Learn More
[4-(morpholinométhyl)phényl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10726735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10726735 5 g 5g
10351093 250 mg 250mg
10127512 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10726735 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29309DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 91271-65-7
Formule moléculaire C12H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.273
Numéro MDL MFCD04974050
Clé InChI MWVQMAWLNHACQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholinomethyl phenyl methanol, 4-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, zlchem 1288, n-4-hydroxymethylbenzyl morpholine, 4-morpholin-4-ylmethyl-phenyl-methanol, 4-morpholin-4-yl methyl phenyl methanol, 4-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol
CID PubChem 2795499
Nom IUPAC [4-(morpholine-4-ylméthyl)phényl]méthanol
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [4-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 207.27
Pourcentage de pureté 97%