Learn More
4-isothiocyanate de morpholinophényle, Thermo Scientific™
Code produit 10326544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10326544 5 g Flacon en verre ambré 5g
10157522 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10126162 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10326544 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC17407DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 51317-66-9
Formule moléculaire C11H12N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 220.29
Clé InChI AXUXRZZYZBZQAR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 224862
Nom IUPAC 4-(4-isothiocyanatophényl)morpholine
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Morpholinophenyl isothiocyanate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme 4-morpholinophenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholine, 4-morpholinophenylisothiocyanate, morpholine, 4-4-isothiocyanatophenyl, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholin, 4-morpholin-4-ylbenzenisothiocyanate, 4-4-morpholinyl phenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanato-phenyl-morpholine, morpholine,4-4-isothiocyanatophenyl, 4-morpholin-4-yl phenyl isothiocyanate
Poids de la formule 220.29
Pourcentage de pureté 97%