Learn More
Acide 4-morpholinophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10396584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10396584 5 g Flacon en verre ambré 5g
10279722 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10224842 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10396584 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC17412DE
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 186498-02-2
Formule moléculaire C10H14BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.04
Numéro MDL MFCD03095169
Clé InChI WHDIUBHAKZDSJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholinophenylboronic acid, 4-morpholinophenyl boronic acid, 4-morpholino phenylboronic acid, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid, 4-morpholin-4-ylphenyl boronic acid, 4-4-boronophenyl morpholine, 4-morpholino phenyl boronic acid, 4-morpholin-4-yl phenylboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinyl phenyl, boronic acid, b-4-4-morpholinyl phenyl
CID PubChem 2795359
Nom IUPAC Acide (4-morpholine-4-ylphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Morpholinophenylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 207.04
Pourcentage de pureté 97%