Learn More
4-(morpholinosulfonyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10529982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10529982 10 g 10g
10345162 1 g 1g
10200255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10529982 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00826EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 21626-70-0
Formule moléculaire C10H14N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 242.293
Numéro MDL MFCD00277213
Clé InChI FTKHPQFFQRKOJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholinosulfonyl aniline, 4-morpholin-4-ylsulfonyl aniline, 4-morpholine-4-sulfonyl aniline, compound 82 208, 4-morpholine-4-sulfonyl-phenylamine, 4-4-morpholinylsulfonyl aniline, compound 82/208, morpholine, 4-sulfanilyl, sulfanilic acid, morpholide, 4-aminophenyl morpholino sulfone
CID PubChem 210794
Nom IUPAC 4-morpholine-4-ylsulfonylaniline
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Morpholinosulfonyl)aniline
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 242.3
Pourcentage de pureté 97%