Learn More
Isothiocyanate de 4-(N-1-diméthylaminonaphtalène-5-sulfonylamino)phényle, TRC
Code produit 30384623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384623 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384623 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD461000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(N-1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonylamino)phenyl Isoth
CAS 102417-94-7
Formule moléculaire C19 H17 N3 O2 S2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H17N3O2S2/c1-22(2)18-7-3-6-17-16(18)5-4-8-19(17)26(23,24)21-15-11-9-14(10-12-15)20-13-25/h3-12,21H,1-2H3
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Nc3ccc(cc3)N=C=S
Nom IUPAC 5-(diméthylamino)-N-(4-isothiothiophényl)naphthalène-1-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 383.49
Poids de la formule 383.0762