Learn More
Ester pinacolique d’acide boronique de 4-(N-[2-(Diméthylamino)éthyl]carbamoyl)benzène, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15489685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15489685 1 g 1g
15499685 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489685 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52270.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 832114-11-1
Formule moléculaire C17H27BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 318.224
Numéro MDL MFCD05864307
Clé InChI KTDBEJMIGCLCSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-dimethylaminoethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, n-2-n',n'-dimethylamino ethyl benzamide-4-boronic acid, pinacol ester, n-2-dimethylamino ethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, n-2-dimethylamino ethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 4-2-dimethylamino ethylcarbamoyl phenylboronic acid, pinacol ester, amtb351, n-2-dimethylaminoethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,, 4-2-dimethylamino ethyl carbamoyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-n-2-dimethylamino ethyl carbamoyl benzeneboronic acid pinacol ester
CID PubChem 2758503
Nom IUPAC N-[2-(diméthylamino)éthyl]-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzamide
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)NCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(N-[2-(Dimethylamino)ethyl]carbamoyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 318.22
Pourcentage de pureté 95%