Learn More
4-N-Boc-2-méthylpipérazine, TRC
Code produit 30345961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345961 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345961 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6569805G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-N-Boc-2-methylpiperazine
CAS 120737-59-9
Formule moléculaire C10H20N2O2
Quantité 5 g
Synonyme 3-Methyl-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (±)-1,1-Dimethylethyl 3-Methylpiperazine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-methylpiperazine, 3-Methylpiperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 3-methyl-1-piperazinecarboxylate, 4-tert-Butoxycarbonyl-2-methylpiperazine
Formule InChI InChI=1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3
SMILES CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC tert-butyl 3-méthylpipérirazine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 200.28
Poids de la formule 200.1525