Learn More
Ester méthylique de l'acide 4-(N-Boc-amino)-3-oxo-pentanoïque, TRC
Code produit 30337008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337008 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337008 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB62098010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(N-Boc-amino)-3-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester
CAS 101669-78-7
Formule moléculaire C11 H19 N O5
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H19NO5/c1-7(8(13)6-9(14)16-5)12-10(15)17-11(2,3)4/h7H,6H2,1-5H3,(H,12,15)
SMILES COC(=O)CC(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC 4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]-3-oxpentanoate
Poids moléculaire (g/mol) 245.27
Poids de la formule 245.1263