Learn More
4-N-BOC-amino-4-carboxytétrahydropyran, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10590722 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10590722 500 mg Flacon en verre 500mg
10359093 2 g Flacon en verre -
11925421 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10590722 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 360465000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 172843-97-9 | C11H19NO5 | 245.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 172843-97-9
Formule moléculaire C11H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 245.27
Numéro MDL MFCD02683136
Clé InChI SPPDKPRJPFTBEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-boc-amino tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-n-boc-amino-4-carboxytetrahydropyran, 4-tert-butoxycarbonyl amino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbamoyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
CID PubChem 1268219
Nom IUPAC acide 4-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]oxane-4-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCOCC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-N-BOC-Amino-4-carboxytetrahydropyran
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Poids de la formule 245.27
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-N-BOC-Amino-4-carboxytetrahydropyran
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.